Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ ADJ1 Adjustable System Accessories and Replacement Parts
Codice prodotto. 11590295
Click to view available options
Tipo:
Blank Glass Plate
Gasket
Heat Sink
Notched Glass Plate
Offset Glass Plate
Spacer Set
Dimensioni (L x P):
14.9 x 6.2 in. (38 x 16 cm)
15.7 x 6.2 in. (40 x 16 cm)
9.05 x 6.2 in. (23 x 16 cm)
9.8 x 0.39 in. (25 x 1 cm)
Spessore (sistema imperiale):
0.03 in.
0.05 in.
0.18 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11590295
Marca: Thermo Scientific™ ADJ140G
Extremely compact at only 16cm wide
  • The height of the upper buffer chamber (UBC) may be adjusted by sliding the UBC up or down two support poles allowing gels to vary in height from 14 cm to 40 cm.
  • The notched or offset glass plate of the gel sandwich presses against a silicone gasket in the UBC for a leakproof seal.
  • Plates are clamped to the UBC with either binder clamps or heavy duty pony clamps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Owl ADJ1 Adjustable Electrophoresis System
Tipo Blank Glass Plate
Dimensioni gel 16 x 14 cm
Materiale Glass
Spessore (sistema imperiale) 0.18 in.
Spessore (sistema metrico) 0.48 cm
Dimensioni (L x P) 15.7 x 6.2 in. (40 x 16 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 15.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 40 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) gel 6.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 16 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 16 cm