Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA Agarose
Codice prodotto. p-4332113 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
Dimensione della confezione:
10mL
Pezzo
Codice prodotto. 11533060
Marca: Thermo Scientific™ 26181
HA Epitope Tag Monoclonal antibody 26181 and 26182 from Thermo Scientific™ specifically detects HA Epitope Tag in Tag samples, and it is validated for Immunoprecipitation
An HA tag is frequently incorporated into recombinant proteins for a variety of purposes. An anti-HA antibody can then be used to detect the protein when doing studies with transfected cells.
Host Species: Mouse
Cross Reactivity: Tag
Isotype: IgG1
Clone: 2-2.2.14
Immunogen: HA peptide YPYDVPDYA derivitized to ovalbumin
Formulation: 1mL Purified Antibody in PBS, with 0.05% sodium azide; pH7.2
Synonyms: human influenza hemagglutinin, HA-tag, HA, HA Epitope Tag
26181 is supplied as 1mL of antibody on crosslinked 4% beaded agarose supplied as a 50% slurry in 0.1M phosphate, 0.15M NaCl, pH 7.2 with 0.05% sodium azide. Specific for the HA peptide YPYDVPDYA. The anti-HA agarose has been used successfully in immunoprecipitation applications. The anti-HA agarose has 3.5mg mouse anti-HA IgG1 monoclonal antibody conjugated permL of settled agarose resin. HA Synthetic Peptide (Product # 26184) is available for use in neutralization and control experiments and to competitively elute HA-tagged fusion proteins from immobilized anti-HA affinity resin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Agarose
Tipo di colonna Agarose Resin, Affinity
Formato Bottle
Coniugato HA-epitope tag (YPYDVPDYA)
Purification Target Anti-HA Antibody
Content And Storage 1 mL of settle resin, provided as 2 mL of 50% slurry. Store at 2–8°C.
Quantità 1 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pierce Anti-HA Agarose
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: isopropanol