Learn More
Thermo Scientific™ Substrato per western blot ECL2 Pierce™
Codice prodotto. 11517371 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
3 x 100 ml
Sufficiente per:
30 blot su mini gel, 3000 cm2 di membrana
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 11517371
Marca: Thermo Scientific™ 80196X3
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Detection Reagent 1 and 2
Recommended HRP substrate for fluorescence imagers
Pierce ECL 2 Substrate is a chemiluminescent and chemifluorescent substrate to detect peroxidase activity from HRP-conjugated antibodies and probes by Western blotting using X-ray film, CCD camera documentation systems or laser-based imagers. Pierce ECL 2 Substrate generates acridinium esters when it reacts with HRP. As these ester intermediates react with peroxide, they produce a strong and sustained chemiluminescent signal that can be captured by X-ray film CCD imaging. The substrate also produces a robust fluorescent signal that can be captured with fluorescence imagers.
Pierce ECL 2 substrate enables the detection of low-picogram amounts of target protein on nitrocellulose or PVDF membrane when probed with appropriate primary and secondary antibody concentrations. A broad dynamic range and excellent sensitivity combined with a long-lasting signal make Pierce ECL 2 Substrate a desirable Western blotting substrate.
Highlights:
  • High sensitivity — detect targets down to the low-picogram level
  • Long signal duration — sustained light output for as long as five hours
  • More imaging options — X-ray, CCD or laser-based imagers
  • More affordable — high quality and performance at a lower price than other suppliers' similar substrates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Substrato per western blot ECL 2 Pierce
Quantità 3 x 100 ml
Sufficiente per 30 blot su mini gel, 3000 cm2 di membrana
Contenuto kit Reagente di rilevazione 1 e 2
Content And Storage Da 2° a 8 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pierce ECL 2 Western Blotting Substrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1, 4-dioxane, ethanol