Learn More
Thermo Scientific™ Bottiglie per centrifuga in polipropilene
Codice prodotto. p-2826217 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 ml
750 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10729181
Marca: Thermo Scientific™ 75007583
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polypropylene bottle with cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 13 oz., 400mL
Capacità (sistema metrico) 400 ml
Capacità (sistema imperiale) 13 oz.
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifughe