Learn More
Thermo Scientific™ QCC (Quick Column Change) for Agilent Instruments
Codice prodotto. 13406956 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
S/SL Injector Adaptor
TCD Detector Adaptor
Tight Nut
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 13406956
Marca: Thermo Scientific™ 60180872
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Quick Column Change accessory is compatible with Agilent Instrumentation
QCC (Quick Column Change)-Leak Free Column Installation
  • Tool-free installation of analytical GC column
  • Graphite ferrules
Complete QCC Kits Includes:
  • Injector Adaptor
  • Detector Adaptor
  • Tight Nut
  • Ferrules (1 each 0.25, 0.32,0.53)
  • Ceramic Column Cutter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo S/SL Injector Adapter
Descrizione S/SL Injector Adaptor