Learn More
Thermo Scientific™ QCC (Quick Column Change) for Agilent Instruments
Codice prodotto. 13446956 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
S/SL Injector Adaptor
TCD Detector Adaptor
Tight Nut
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
pezzi 2
Product Code. 13446956
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 60180873
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
This Quick Column Change accessory is compatible with Agilent Instrumentation
QCC (Quick Column Change)-Leak Free Column Installation
  • Tool-free installation of analytical GC column
  • Graphite ferrules
Complete QCC Kits Includes:
  • Injector Adaptor
  • Detector Adaptor
  • Tight Nut
  • Ferrules (1 each 0.25, 0.32,0.53)
  • Ceramic Column Cutter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Tight Nut
Da utilizzare con Agilent and Thermo Scientific Instruments