Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne 9010 Sample Injector
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Materiale:
PEEK
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
20μL sample loop
Single-mode sample injector designed for the complete filling method.
Includes: 20μL sample loop
- Compatible with sample loop sizes 5μL to 10mL
- PEEK stator
- Position sensing switch provides a reproducible start signal
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) di campione | 20 μL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sample Loops 5 to 50 μL |
| Materiale | PEEK |
| Tipo | Sample Injector |
| No. of Ports | 6 Ports |
| Materiale statore | PEEK |