Learn More
Thermo Scientific™ Screw-Top Autosampler Vials with Caps
Codice prodotto. 11533830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11533830
Marca: Thermo Scientific™ 60180595
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific caps and vials are available in a wide variety of sizes and configurations to fit the needs of many applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Blue
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 2.0 mL
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Product Line Surestop
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100 Pk.
Dimensione chiusura 9 mm