Learn More
Thermo Scientific™ Setti
Codice prodotto. 10319307 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
11 mm
12.7 mm
17 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
Codice prodotto. 10319307
Marca: Thermo Scientific™ 31303210
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Diversi formati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni
A wide range to cover most applications
  • Variety of materials and temperature limits for all applications
  • For use in Thermo Scientific TRACE™ and FOCUS™ GCs and instruments from other manufacturers
  • Contaminant-free in individual blister packs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 17 mm