Learn More
Epredia™ Cassette 1 Biopsy Cassettes
Codice prodotto. 12790918 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Colore:
Pink
White
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 12790918
Marca: Epredia™ 1001090
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specially designed to hold biopsy specimens during processing and embedding
  • Made of acetal polymer
  • Cassette writing face is at a 30° angle
  • Pore style is small square
  • Locking lid attached by two hinges
  • Supplied in a box of 500 cassettes with attached breakaway lids
Order Info
Not available in Tube Packs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Stile pori Square
Angolo della faccia di scrittura 30°
Tipo di chiusura Hinged
Colore Pink
Materiale Acetal Polymer
Product Type Biopsy Cassette