Learn More
Epredia™ Cassette 1 Biopsy Cassettes
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Colore:
Pink
White
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Made of acetal polymer
- Cassette writing face is at a 30° angle
- Pore style is small square
- Locking lid attached by two hinges
- Supplied in a box of 500 cassettes with attached breakaway lids
Order Info
Not available in Tube Packs
Specifica
Specifica
| Stile pori | Square |
| Angolo della faccia di scrittura | 30° |
| Tipo di chiusura | Hinged |
| Colore | White |
| Materiale | Acetal Polymer |
| Product Type | Biopsy Cassette |