Learn More
Epredia™ Shandon™ EZ Single Cytofunnel™ Bench Stand
Codice prodotto. 11316430 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
:
Bench Stand
Codice prodotto. 11316430
Marca: Epredia™ A78710022
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Convenient for loading samples outside of the Cytospin™ chamber
  • Made up of Stainless-steel
  • Holds 12 Shandon EZ Cytofunnels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) EZ Single Cytofunnel