Learn More
Epredia™ Shandon™ Mucolexx™
Codice prodotto. 12560047 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 x 3.8L (1 gal.)
4 x 500 ml (0.13 galloni)
50 x 120mL, filled to 60mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
pezzi 50
Codice prodotto. 12560047
Marca: Epredia™ 9990375
  • Ready-to-use mucoliquefying preservative
  • Liquefies (with agitation) mucoid cytology specimens
  • Maintains cellular detail
  • Short-term preservation of specimens
  • Histology
  • Cytology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Light Red
Tipo di imballaggio Cups
Product Type Tissue Preservative
Quantità 50 x 120mL, filled to 60mL
Da utilizzare con (applicazione) Provides short term preservation of specimens
Forma Liquid
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethyl alcohol, methyl alcohol, formaldehyde, sodium phosphate dibasic, sodium phosphate monobasic, l