Learn More
Epredia™ Shandon™ Tissue-Loc™ Tissue Cassettes IV
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Lilac
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Descrizione
- Disposable
- Holds tissue specimens during embedding, processing
- Pore style: Small slots
- Supplied in box of 250 cassettes with attached lids
Specifica
Specifica
| Stile pori | Small Slots |
| Tipo di chiusura | Hinged |
| Colore | White |