Learn More
Epredia™ Shandon™ Tissue Thumb Forceps, 2 x 3 Teeth
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
5.5 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Properly hardened, tempered and passivated
- Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
- Patterns, dimensions and finish held to exacting standards, producing the finest instruments available
- Guaranteed to be free from defects in material and workmanship
Specifica
Specifica
| Product Type | Forceps |
| Grado | Premium |
| Conteggio denti | 2 x 3 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 14.0 cm |