Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Sintered Glass LVI Liner
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
25/Pk.
5/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 5
Descrizione
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Thermo Scientific instruments
Specifica
Specifica
| Quantità | 5/Pk. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Product Type | Large Volume Injection (LVI) Liner |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.78, 1.8 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2.75 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific GC Instruments |
| Materiale rivestimento interno | Sintered Glass |