Learn More
Thermo Scientific™ SL4F Plus Centrifuge Series
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7214194 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Modello:
General Use Only
IVD certified
Refrigerato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17130609
Marca: Thermo Scientific™ 75009951
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Ergonomic design, standard high contrast user interface for up to 6 saved programs with simple push-button operation for routine applications.
The SL4F/SL4FR Plus series floor standing centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. This high-capacity and versatile unit offers consistent performance and is ideal for routine applications. Quickly and securely swap between 13 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. This compact floor standing unit is on casters and can easily be moved for cleaning or storage.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Bucket Sealing System:
  • Advanced rotor management system maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option:
  • Technology optimizes safety and improves separations.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Certificazione/Conformità EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 and 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC part 15
    Tipo di unità di controllo Microprocessor
    Capacità 4 x 1000 mL with TX-1000 Rotor
    RCF max 25,830 x g (Microliter 30 x 2 Rotor)
    Velocità max 15,200 rpm (Microliter 30 x 2 rotor)
    Refrigerato No
    Display High Contrast LCD, Push Button
    Sistema di trasmissione Direct, Brushless Induction Low Profile
    Green Features Energy efficient, less waste
    Include Rotor needs to be purchased separately
    Memoria Stores up to 6 programs
    Modello General Use Only
    Profilo (accelerazione/frenata) 9 Accel/10 Braking
    Program Storage Up to 6 programs via push button and high contrast LCD interface
    Quantità Each
    Rotore incluso No
    Specifiche di sicurezza SMARTSpin Imbalance detection, finger-pinch prevention, crash-proof construction
    Tipo General Purpose Centrifuge
    Ventilato Yes
    Dimensioni (A P Diam.) 32.8 x 22.3 x 27.2 in. (83.5 x 56.6 x 69 cm)
    Tensione 208/230 V