Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori Sorvall™ per rotore a cestello oscillante Stratos™ a quattro posizioni
Codice prodotto. 10039500 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Colore:
Bianco
Grigio
Marrone
Rosso
Verde
Verde/giallo
Förpackningsstorlek:
Pezzo
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10039500
Brand: Thermo Scientific™ 75008186
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
For use with Thermo Scientific Sorvall Stratos Centrifuges in Four-Place Swinging Bucket Rotor 75-003-047 with Round Bucket 75-008-172
  • Accommodate tube sizes from 1.5 to 100mL, including urine tubes
Beställningsinfo
Adattatori in vendita singolarmente; ordinare la quantità appropriata per il rotore.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Da utilizzare con (apparecchiatura) 4 x 180 Swing bucket rotor
Colore Rosso
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.