Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Centrifuge Carts
Codice prodotto. p-317833 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
55.1 cm
74.9 cm
Altezza (sistema metrico):
29.0 cm
59.9 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10381712
Marca: Thermo Scientific™ 76000076
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Allow you to operate your centrifuge operation away from, or under, your primary workbench
  • For all Legend T Series centrifuges; sizes as shown in the table
  • Available in bench-high or under-cabinet models
  • With casters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Mobile Cart
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ RT, Mach 1.6R
Lunghezza (sistema metrico) 66.5 cm
Altezza (sistema metrico) 29.0 cm
Larghezza (sistema metrico) 74.9 cm