Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Centrifuge Carts
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
55.1 cm
74.9 cm
Altezza (sistema metrico):
29.0 cm
59.9 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For all Legend T Series centrifuges; sizes as shown in the table
- Available in bench-high or under-cabinet models
- With casters
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 66.5 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 29.0 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 55.1 cm |