Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Centrifuge Tube Adapters for Four-Place Swing Bucket Bioshield Rotor
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacità:
20 x 7 mL Tubes
4 x 45/50 mL Tubes
4 x 50 mL Conical Tubes
56 x 1.5/2.0 mL Tubes
missing translation for 'unitSize'
2 sets
Pezzo
Beschreibung
Adapters sold individually; order correct quantity to equip rotor.
Spezifikation
Spezifikation
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Swinging bucket bioshield rotor |
| Capacità | 20 x 7 mL Tubes |
| Tipo | Tube Adapter |
| Colore | Light Gray |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur