Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Centrifuge Tube Adapters for Four-Place Swing Bucket Bioshield Rotor
For use with four-place Bioshield rotor 75-006-435 and with four-place rotor 75-006-445 when equipped with rectangular bucket 75-006-446
137.00€ - 195.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10763073
|
Thermo Scientific™
75006452 |
Adapter, 56 x 1.5/2.0 mL Tubes |
195.00€
2 sets |
Spedizione stimata: 12-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10266033
|
Thermo Scientific™
75006454 |
Adapter, 20 x 7 mL Tubes |
137.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10260262
|
Thermo Scientific™
75006461 |
Adapter, 4 x 50mL Conical Tubes |
137.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10215703
|
Thermo Scientific™
75006491 |
Adapter, 4 x 45/50 mL Tubes |
142.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Adapters sold individually; order correct quantity to equip rotor.