Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Centrifuge Tube Adapters for Round Rotor Buckets
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Green
Light Gray
Olive Brown
Red
White
Yellow
Dimensioni provetta:
10/15 mL
15 mL
175/250 mL
50 mL
7 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Adapters sold individually; order correct quantity to equip your rotor.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | LH-4000W and LH-4000 rotor with round bucket |
| Capacità | 4 x 50 mL Bottle |
| Colore | Green |
| Dimensioni provetta | 50 mL |