Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Tube Adapters for Six-Place Fixed-Angle Rotors
Codice prodotto. p-318071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
6-place Fixed angle rotor
HiGhConic 2-place rotor
HiGhConic 4-place rotor
Tipo di provetta:
12 mL Tube
3.5mL round bottom tubes
38 mL Tube
6.5mL round bottom tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10167591
Marca: Thermo Scientific™ 75003091
Adapt your centrifuge tubes to fit six-place fixed-angle rotor centrifuges with these tube adaptors in various sizes from 1.5 to 50mL.
Adapt your centrifuge tubes to fit Sorvall Legend™ T/RT, Stratos™ and Primo™/Primo R™ centrifuges with these Sorvall™ Tube Adapters for Six-Place Fixed-Angle Rotors. Select from options to accommodate various tube sizes and shapes from 1.5 to 50mL and round or conical bottoms.
  • Legend T/RT and Stratos: 75003334 and 75003046
  • Primo/Primo R: 75007590
  • Accommodate tube sizes from 1.5 to 50mL
Order Info
Adattatori in vendita singolarmente; ordinare la quantità appropriata per il rotore.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di provetta 3.5mL round bottom tubes
Da utilizzare con (apparecchiatura) HiGhConic 4-place rotor