Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Splitless Liners with Single Taper
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Thermo Scientific instruments
Specifica
Specifica
| Quantità | 25/Pk. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Product Type | GC Inlet Liner |
| Diametro (sistema metrico) interno | 3 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |