Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific TSU Series Undercounter Refrigerators
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-200106391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Door Style:
Glass
Solid
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30286164
Marca: Thermo Scientific™ TSU405GV
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific TSU Series Undercounter Laboratory Refrigerators offer a compelling cold storage option for a wide variety of laboratories. With a full suite of alarms, whisper quiet operation, and NSF 456 certified performance, the TSU Series is designed specifically for laboratory settings.
  • Remote alarm contacts
  • NSF 456 Certified
  • Whisper quiet operation
  • ENERGYStar certified
  • Green refrigerants support global greenhouse gas emission reduction initiatives
  • Hi/Lo temperature, door ajar, and power fail alarms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 4.5 cu.ft.
Capacità (sistema metrico) 127 L
Gamma di temperatura 2°C to 8°C
Door Style Glass
No. of Doors 1
Ripiani 2 Adjustable
Materiale armadietto Painted Steel
Finitura esterna Painted Steel
Certificazione/Conformità CE, REACH, RoHS
Stile Undercounter
Ruote Optional
Sbrinamento Automatic
Opzioni di monitoraggio Alarms, Remote Alarm Contacts
Compressore Forced-air
Dimensioni esterno (PxLxA) 25.6 x 20.5 x 32.7 in. (650 x 520 x 830 mm)
Dimensioni interne (L x P x A) 20.3 x 17.3 x 22 in. (516 x 440 x 560 mm)
Tipo di spina EU
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz