Learn More
Thermo Scientific™ TX-100/100S Clinical Swinging Bucket Rotor Adapters
Adapters for TX-100S Clinical Rotor and TX-100 Clinical Rotor
21.05€ - 45.85€
Specifica
Tipo | Rotor Adapter |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | TX-100 and TX-100S clinical swing bucket rotor |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di provetta | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di provetta | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11611750
|
Thermo Scientific™
11172287 |
3 mL Blood Collection Tube | 3mL blood tube adapter for centrifuge swinging bucket rotor |
21.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11621750
|
Thermo Scientific™
11172288 |
Microtube | 1.5/2 mL microtube adapter for centrifuge swinging bucket rotor |
45.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Adapters for TX-100S Clinical Rotor and TX-100 Clinical Rotor
Specifica
Rotor Adapter | |
TX-100 and TX-100S clinical swing bucket rotor |