Learn More
Thermo Scientific™ Ultrafast UFC-1 Phase GC Columns
Codice prodotto. p-3666090 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
Spessore pellicola:
0.4 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11531004
Marca: Thermo Scientific™ UFMC00502010006
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Short, narrow-bore columns for use with the Thermo Scientific TRACE GC Ultra Chromatograph
  • Reduces analytical run time for increased throughput
  • Long column lifetime
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 10 m
Product Line Ultrafast
Spessore pellicola 0.4 μm