Learn More
Epredia™ Lab Vision™ UltraVision™ Quanto Mouse on Mouse HRP Detection System
Codice prodotto. 15270715 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 mL
125 mL
Dimensione della confezione:
125mL
15mL
Codice prodotto. 15270715
Marca: Epredia™ TL015QHDM
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
HRP polymer designed to detect mouse antibodies on mouse tissue, maximizing signal while minimizing background.
Historically immunohistochemistry (IHC) staining with mouse antibodies on mouse tissue has been a challenge. The results were compromised by high levels of undesirable background or weak signal from interactions between the detection system and mouse tissues. The Epredia UltraVision Quanto Mouse on Mouse HRP Detection System eliminates these challenges, ensuring laboratories can produce optimal results routinely.
UltraVision Quanto Makes Optimal Results Routine by providing:
  • Strong Staining
  • Reduced Mouse on Mouse Background
  • Simple Biotin Free Polymer Procedure
  • For use with a DAB or other HRP Chromogen; For optimal results use with DAB Quanto TA-125-QHDX (125mL) or TA-060-QHDX (60mL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 15 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ULTRAVISION QUANTO MOUSE ON MOUSE HRP 15ML
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone