Learn More
Eppendorf™ Thermoblock Adapter Plate
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
MTPs 96 x 0.2mL PCR Test Tubes
Descrizione
- Tubes are easily accessible
- 96 x 0.2mL PCR tubes and PCR plates 96
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | MTPs 96 x 0.2mL PCR Test Tubes |
Capacità | 0.2ml Tubes |
No. of Places | 96 |
Temperature Range (Metric) | -99°C |
Tipo | Accessory, Adapter Plate |
Altezza (sistema metrico) | 120 mm |
Tensione | 100/240 V |
Frequenza | 50/60 Hz |