Learn More
Eppendorf™ Thermoblock for 4 Slides
Codice prodotto. 10743093 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
75 x 25 x 0.9 mm Slides
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10743093
Marca: Eppendorf™ 5368000010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Exchangeable Thermoblocks help to maintain accurate, uniform temperatures.
  • For 4 slides
  • Ideal for hybridization experiments on slides, e.g., Microarrays, FISH and CISH
  • Increased hybridization efficiency due to rapid and homogenous mixing of the sample (when using the Thermomixer comfort)
  • Uniform heating and atmospheric control improves signal-to-background ratio, increases signal intensity and results in excellent reproducibility
  • High level temperature stability during hybridization
  • System ensures the highest level of homogeneity of the hybridization parameters between the chambers
  • Reservoir pads ensure high air humidity
  • Light-proof interior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 4 Slides Hybridization Compatible with the ThermoMixer™Comfort
Capacità 75 x 25 x 0.9 mm Slides
No. of Places 4
Tipo Block
Speed 1400rpm