Learn More
Ebro Electronic™ Sonde di superficie a termocoppia
Codice prodotto. 10636711
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50°C to +200°C
-50°C to +500°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10636711
Marca: Ebro Electronic™ 13410710
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sonde di superficie per uso generico, misurazione della temperatura superficiale di motori, turbine, pompe, fusioni, stampi, tubi di riscaldamento, piastre riscaldanti, stampaggio a iniezione, caldaie di riscaldamento, inceneritori ecc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS Directive 2011/65/EU
Diametro sonda (sistema metrico) 15 mm
Dimensioni (L x P x A) 115 x 54 x 22 mm
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) General purpose surface probes. Surface temperature measurement of motors, turbines, pumps, casting molds, heating tubes, heating plates, injection molding, heating boilers, incinerators etc.
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 30 mm
Materiale Metal
Modello TPN 360
Tipo di sonda Thermocouple Type K
Peso (sistema metrico) 0.13 kg
Product Type Surface Probe
Temperatura max (sistema metrico) 500°C
Min. Temperature (Metric) -50°C
Temperature Range (Metric) -50°C to +500°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) TFN 520
Accuracy DIN IEC 584, Class 1
Larghezza (sistema metrico) 100 mm