Learn More
Ebro Electronic™ Sonde di superficie a termocoppia
Codice prodotto. 11753489
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50°C to +200°C
-50°C to +500°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11753489
Marca: Ebro Electronic™ 13410639
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sonde di superficie per uso generico, misurazione della temperatura superficiale di motori, turbine, pompe, fusioni, stampi, tubi di riscaldamento, piastre riscaldanti, stampaggio a iniezione, caldaie di riscaldamento, inceneritori ecc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS Directive 2011/65/EU
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Rail surface probes. Temperature measurement of moving surfaces.
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 66 mm
Materiale Metal
Modello TPN 800
Tipo di sonda Roller Moving
Peso (sistema metrico) 0.24 kg
Product Type Roller Moving Surface Probe
Temperature Range (Metric) -50°C to +200°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) TFN 520
Larghezza (sistema metrico) 120 mm