Learn More
Ebro Electronic™ Sonde di superficie a termocoppia
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50°C to +200°C
-50°C to +500°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | RoHS Directive 2011/65/EU |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Rail surface probes. Temperature measurement of moving surfaces. |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Lunghezza sonda (sistema metrico) | 66 mm |
| Materiale | Metal |
| Modello | TPN 800 |
| Tipo di sonda | Roller Moving |
| Peso (sistema metrico) | 0.24 kg |
| Vedi altri risultati |