Learn More
HUBER DW-Therm termofluido
Codice prodotto. 10467642
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
10 L
Dimensione della confezione:
10L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10467642 5 L 5L
10089691 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10467642 Fornitore HUBER N. del fornitore 6672
Valid only for Unistats.
  • Thermofluid DW-Therm HT P20.340.32
  • Unistat-thermofluid for closed systems
  • Min. temp: 20°C
  • Max. temp.: (170)340°C
  • Viscosity at 25°C: 32 mm2/sec
Specifica
Colore Orange
Gamma di temperatura 20°C to 340°C
Tipo Thermofluid DW-Therm HT
Quantità 5 L
Temperatura massima (sistema metrico) 340°C
Viscosità 32 mm2/sec.
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,2,3,4-tetrahydro(1-phenylethyl)-napthalin