Learn More
HUBER Glicole etilenico termofluido
For use with chillers
1494.60€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Chillers |
---|---|
Tipo | Thermofluid Ethylenglykol |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11597354
|
HUBER
6171 |
50 L |
1494.60€
50L |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Thermofluid - Ethylenglykol, for ChillersSpecifica
Chillers | |
Thermofluid Ethylenglykol |