Learn More
Cole-Parmer™ Thermohygrometer
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-10°C to +50°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Thermohygrometer |
| Accuracy | ± 2.5% |
| Temperature Range (Metric) | -10°C to +50°C |
| Materiale | Brass |
| Montaggio | Brass |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 150 mm |
| Peso (sistema metrico) | 320 g |
| Include | White Face and Brass Case |