Learn More
Cole-Parmer Thermoplastic Vulcanizate (TPV) Industrial Tubing
Codice prodotto. 30053365 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1 in.
1/16 in.
1/2 in.
1/32 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1 in.
1-1/4 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/32 in.
7/8 in.
9/16 in.
Dimensione della confezione:
15m
Codice prodotto. 30053365
Marca: Cole-Parmer 5011573
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Compatible with most CIP (Clean-in-Place) solutions and SIP (Steam-in-Place)
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. E in., cellent for use in peristaltic pump applications. Great alternative to Santoprene™ tubing. Does not contain PVC, DEHP, phthalates, or other plasticizers. Ultra-low e in., tractables and leachables. Low gas and o in., ygen permeability. USP Class VI, USP 661, and RoHS compliant and BPOG tested
Specifica
Certificazione/Conformità ADCF;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Diametro (sistema imperiale) interno 3/32 in.
Materiale TPV
Diametro (sistema imperiale) esterno 5/32 in.
Overall Length (English) 50 ft.
Overall Length (Metric) 50 ft.
Metodo di sterilizzazione E-beam/gamma irradiation between 25 and 45 kGy
Colore Tan