Learn More
Sonoco™ Sacchetti gel ThermoSafe PolarPack™
Click to view available options
Dimensions (LxWxH):
10.5 x 7.5 x 1.25 in.
6 x 5.5 x 1 pollici
6.5 x 5.5 x 1 in.
8 x 5.5 x 1.25 in.
8 x 5.5 x 1.25 pollici
Peso (sistema imperiale):
12 once
16 once
20 oz.
24 once
48 once
Materiale:
Pellicola di polietilene
Polietilene (PE)
Polyethylene
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 48
pezzi 768
Descrizione
- Thermal solutions for temperature critical packages during transit
- Gel will phase change at 0° C.
- condition coolant in freezer before shipments.
- refrigeration for transport of food, pharmaceuticals and medical products.
- For frozen or refrigerated shipments.
- Alternative to wet ice.
- Available in several sizes
Specifica
Specifica
| Quantità | 16 once |
| Lunghezza (sistema imperiale) esterno | 6,5 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) parte esterna | 5,5 in. |
| Altezza (sistema imperiale) esterno | 1 in. |
| Peso (sistema imperiale) | 16 once |
| Dimensions (LxWxH) | 6.5 x 5.5 x 1 in. |
| Materiale | Pellicola di polietilene |
| Punto di congelamento | 0°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la spedizione di confezioni sensibili alla temperatura durante il trasporto |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.