Learn More
Sonoco™ Sacchetti gel ThermoSafe PolarPack™
Codice prodotto. 16383356
Click to view available options
Dimensions (LxWxH):
10.5 x 7.5 x 1.25 in.
6 x 5.5 x 1 pollici
6.5 x 5.5 x 1 in.
8 x 5.5 x 1.25 in.
8 x 5.5 x 1.25 pollici
Peso (sistema imperiale):
12 once
16 once
20 oz.
24 once
48 once
Materiale:
Pellicola di polietilene
Polietilene (PE)
Polyethylene
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 48
pezzi 768
Codice prodotto. 16383356
Marca: Sonoco™ PP20IN24BL
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
PolarPack refrigerants provide thermal solutions for temperature critical packages during transit. Available in a broad selection of styles and a multitude of sizes, our refrigerants are designed to provide reliable temperature protection for a vast array of temperature-sensitive products and packages.
  • Thermal solutions for temperature critical packages during transit
  • Gel will phase change at 0° C
  • Condition coolant in freezer before shipments
  • Refrigeration for transport of food, pharmaceuticals and medical products
  • For frozen or refrigerated shipments
  • Alternative to wet ice
  • Quantity: Pack of 768 pieces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 768/Pk.
Peso (sistema imperiale) 20 oz.
Dimensions (LxWxH) 8 x 5.5 x 1.25 in.
Materiale Polyethylene
Punto di congelamento 0°C
Da utilizzare con (applicazione) For shipping temperature critical packages during transit