Learn More
Sonoco™ Confezioni refrigerante Utek™
Codice prodotto. p-3205917
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
16 x 14.7 in. (40.6 x 37.3 cm)
Tipo:
U-tek Square Mat
Quantità:
28 Sheets
Dimensione della confezione:
pezzi 28
Codice prodotto. 17868703
Marca: Sonoco™ 405SQ
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Cushions fragile shipments, and won’t dilute ice baths or damage samples. Remains frozen longer than regular ice, without the melting mess.
  • Le confezioni singole sono ideali come sostituti dei cubetti di ghiaccio
  • Il tappetino si presta bene per le operazioni di avvolgimento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 28 Sheets
Tipo U-tek Square Mat
Dimensioni (L x P) 16 x 14.7 in. (40.6 x 37.3 cm)
Materiale Phase Change Material
Punto di congelamento -1° C
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for products requiring frozen temperatures or extreme cold that may not tolerate dry ice or Carbon dioxide