Learn More
WTW™ TS Thermo Cabinet, 180 L
Codice prodotto. 10294352
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
10°C to 40°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10294352
Marca: WTW™ 208380
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Temperature Range: 10°C to 40°C
  • A cost-effective solution for respirometric test procedures
  • With glass doors for OxiTop™ control applications
  • Energy-efficient insulation
  • Temperature adjustable in increments of 1°C
  • The heating with the radial blower for constant temperature is equipped with sockets for the stirring platforms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Descrizione Thermostat cabinet
Capacità (sistema metrico) 180 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) 2 BOD OxiTop™ systems
N. di ripiani 2
Temperature Range (Metric) 10°C to 40°C
Display LED
Modello TS 606/2-i
Precisione termica ±1°C
Warranty 1 Year
Dimensioni interne (L x P x A) 433 x 513 x 734 mm
Dimensioni (L x P x A) 850 H x 602 W x 600 D mm
Larghezza (sistema metrico) 602 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 513 mm
Altezza (sistema metrico) 850 mm
Altezza (sistema metrico) interno 734 mm
Depth (Metric) Interior 433 mm
Peso (sistema metrico) 37 kg
Requisiti elettrici 230 VAC ±10%, 50 Hz, 160 w
Tensione 230 V
Wattage 160 w
Frequenza 50 Hz