Learn More
Velp Scientifica™ Thermostatic Bath
Codice prodotto. 11706394 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
410 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11706394
Marca: Velp Scientifica™ A00001055
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Velp Scientifica™ Thermostatic Bath for use with MULTISTIRRER and MULTISTIRRER DIGITAL.
  • For use with MULTISTIRRER and MULTISTIRRER DIGITAL
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) MULTISTIRRER and MULTISTIRRER DIGITAL
Altezza (sistema metrico) 180 mm
Lunghezza (sistema metrico) 410 mm
Tipo Thermostatic Bath
Larghezza (sistema metrico) 280 mm