Learn More
SI Analytics™ Thermostatic Bath
Codice prodotto. 11964709 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Opaque or translucent fluid
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
11964709 Opaque or translucent fluid Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11964709 Fornitore SI Analytics™ N. del fornitore 285418526
In stock
SI Analytics™ Thermostatic Bath features an acrylic glass container that can hold up to two measuring points.
  • Glass Panelled Thermostatic Bath
  • Working temperature 10°C to 60°C
  • Acrylic glass container for up to two measuring points
  • Heater with Pt 100-PID control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Immersion Thermostat
Da utilizzare con (applicazione) Opaque or translucent fluid
Modello CT 72/P
Temperatura massima (sistema metrico) 60°C
Electrical Requirements 230 V
Tensione 230 V