Learn More
Thiacloprid, Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Descrizione
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
- Expert Technical Support
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thiacloprid |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| CAS | 111988-49-9 |
| Colore | White |
| Punto di fusione | 137°C |
| Punti di ebollizione | Decomposes below the boiling point. |
| Sinonimo | [3-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-2-thiazolidinylidene]cyanamide |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molecular Weight (g/mol) | 252.72 |
| Quantità | 100 mg |
| Vedi altri risultati |