Learn More
Thiamphenicol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15710899 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15710899 5 g 5g
15700899 1 g 1g
15492750 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15710899 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 455450050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15318-45-3
Formula molecolare C12H15ClNO5S
Molecular Weight (g/mol) 356.22
InChI Key OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N
Sinonimo thiamphenicol, thiophenicol, thiamcol, +-thiamphenicol, raceophenidol, thiocymetin, dextrosulphenidol, thiamphenicolum, d-thiocymetin, d-thiophenicol
PubChem CID 27200
ChEBI CHEBI:32215
IUPAC Name 2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamide
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O
Specifica
Materiale o nome chimico Thiamphenicol
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: difficulty soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 356.22
Percent Purity 98%