missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thiamphenicol, MedChemExpress

Codice prodotto. 16412156
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16412156

Marca: Medchem Express HYB0479

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Thiamphenicol (Thiophenicol), a methyl-sulfonyl derivative of Chloramphenicol, is a broad-spectrum antimicrobial antibiotic. Thiamphenicol acts by binding to the 50S ribosomal subunit, leading to inhibition of protein synthesis and bacteriostatic effect (against Gram-negative, Gram-positive aerobic and anaerobic bacteria).

Thiamphenicol (Thiophenicol), a methyl-sulfonyl derivative of Chloramphenicol, is a broad-spectrum antimicrobial antibiotic. Thiamphenicol acts by binding to the 50S ribosomal subunit, leading to inhibition of protein synthesis and bacteriostatic effect (against Gram-negative, Gram-positive aerobic and anaerobic bacteria).

Specifica

Materiale o nome chimico Thiamphenicol
Forma fisica Solid
CAS 15318-45-3
Colore White
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H15Cl2NO5S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Thiophenicol Dextrosulphenidol
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (280.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@H](CO)[C@H](O)C1=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C1)C(Cl)Cl
Molecular Weight (g/mol) 356.22
Peso formulazione 356.22
Percent Purity 99.38%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato