Learn More
Thiazole-5-methanol, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15335018 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15335018
Marca: Thermo Scientific Acros 455550050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 38585-74-9
Formula molecolare C4H5NOS
Molecular Weight (g/mol) 115.15
InChI Key WKBQQWDVVHGWDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-hydroxymethylthiazole, 5-hydroxymethyl thiazole, thiazol-5-ylmethanol, 5-thiazolemethanol, thiazole-5-methanol, thiazol-5-yl-methanol, thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolylmethanol, 5-hydroxymethyl-1,3-thiazole
PubChem CID 2763216
IUPAC Name 1,3-thiazol-5-ylmethanol
SMILES C1=C(SC=N1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Thiazole-5-methanol
Densità 1.3200g/mL
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.32
Peso formulazione 115.15
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thiazole-5-methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.