missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thiazovivin, MedChemExpress

Codice prodotto. 16415598
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16415598

Marca: Medchem Express HY13257

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Thiazovivin is a potent ROCK inhibitor, which can protect human embryonic stem cells. Thiazovivin improves the efficiency of iPSC generation.

Thiazovivin is a potent ROCK inhibitor, which can protect human embryonic stem cells. Thiazovivin improves the efficiency of iPSC generation.

Specifica

Materiale o nome chimico Thiazovivin
Forma fisica Solid
CAS 1226056-71-8
Colore Off-White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H13N5OS
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 30 mg/mL (96.35 mM)
SMILES O=C(C1=CSC(NC2=NC=NC=C2)=N1)NCC3=CC=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 311.36
Peso formulazione 311.36
Percent Purity 99.31%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato