Learn More
Beckman Coulter™ Thick Wall PC Centrifuge Tubes
Codice prodotto. 11928144
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.00 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11928144
Marca: Beckman Coulter™ NC9495303
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in ultracentrifuge rotors. Beckman Coulter™ Thick Wall PC Centrifuge Tubes are 1mL open top polycarbonate tubes for tabletop UCF applications.
For use in Ultracentrifuge Rotors:
  • TLA-120.2 (Part Numbers 362046, 357656)
  • MLA-150 (Part Numbers 393489, 393490)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1.00 mL
Materiale Polycarbonate
Da utilizzare con Ultracentrifuge Rotors: TLA-120.2, MLA-150
N. per confezione 100
Lunghezza (sistema metrico) 34 mm
Forma del fondo Round
Tipo di chiusura Open Top
Diametro (sistema metrico) 11 mm
Product Type Centrifuge Tube (Thick Wall)
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.